CLS513951L
Pyrex® low actinic media storage bottle, graduated with screw cap
capacity 1,000 mL
Synonym(e):
graduated bottle, media bottle, media bottles, Corning® 51395
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
amber bottle
borosilicate glass bottle
cylindrical bottle
polypropylene cap
wide-mouth bottle
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
autoclavable
cap
graduations
Verpackung
case of 4 ea
pack of 4 ea
Hersteller/Markenname
Corning 51395-1L
Verfügbarkeit
not available in EU
Flaschenhalsdurchm.
30 mm
Kapazität
1,000 mL
Durchm. × H
101 mm × 225 mm
Fitting
25
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)