Merck
CLS4080250
Pyrex® Florence flat-bottom flask with 24/40 joint
capacity 250 mL
Synonym(e):
bottom flask, flat flask, florence flask, Corning® 4080
About This Item
UNSPSC-Code:
41121804
NACRES:
NB.43
Materialien
borosilicate glass
long
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
closure type Standard Taper Joint
Verpackung
case of 12
pack of 6
Hersteller/Markenname
Corning 4080-250
Kapazität
250 mL
Rechtliche Hinweise
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)