Merck
CLS406012L
Pyrex® Florence flat-bottom flask
capacity 12,000 mL
Synonym(e):
bottom flask, flat flask, florence flask, Corning® 4060
About This Item
UNSPSC-Code:
41121804
NACRES:
NB.43
Materialien
borosilicate glass
flat bottom flask
Stopfengröße
11
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
closure type Tooled mouth
long neck, tooled mouth
Verpackung
case of 1
Hersteller/Markenname
Corning 4060-12L
Kapazität
12,000 mL
Halsumfang
(1)
Rechtliche Hinweise
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)