CLS3023100
Pyrex® class A double metric scale graduated cylinder, with white enamel
volume 100 mL
Synonym(e):
Corning® 3023
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41121805
NACRES:
NB.43
Empfohlene Produkte
Leistungsmerkmale
subdivision 1.0 mL
Hersteller/Markenname
Corning 3023-100
tol. measuring range
0.50 mL
Volumen
100 mL
Verwandte Kategorien
Rechtliche Hinweise
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)