Merck
CLS294775X25
Corning® Mikroskop-Objektträger, einfach
L × W 75 mm × 25 mm
Synonym(e):
microscope slides
About This Item
UNSPSC-Code:
41122601
NACRES:
NB.16
Materialien
soda-lime glass
Sterilität
non-sterile
Verpackung
case of 10 (pack 5)
Hersteller/Markenname
Corning 2947-75X25
L × B
75 mm × 25 mm
Dicke
0.90-1.10 mm
Bindungsart
non-treated surface
Allgemeine Beschreibung
These 75 x 25 mm Corning microscope slides are made from water-white glass to maximize clarity and are not frosted. Slides are 0.9 to 1.10 mm thick.
Products are packaged in 1/2 gross boxes (approx. 72 slides each).
10 gross = 20 boxes (1440 slides total)
Note: This is the suggested replacement for CLS29473X1
Rechtliche Hinweise
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Calibration of optical coherence tomography angiography with a microfluidic chip.
Johnny P Su et al.
Journal of biomedical optics, 21(8), 86015-86015 (2016-08-25)