Merck
CLS2480600
Allihn Kühler aus Pyrex® Glas
jacket L 600 mm, joint: ST/NS 29/42
Synonym(e):
laboratory condenser
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.43
Verbindung
joint: ST/NS29/42
Hersteller/Markenname
Corning 2480-600
Mantel L
600 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Mit Abtropfspitze, auch zur Vakuumdestillation geeignet
Rechtliche Hinweise
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)