Merck
CLS17302C
Corning® Snap-Seal plastic sample containers
volume 45 mL, diam. × H 30 mm × 84 mm
Synonym(e):
storage vessel
About This Item
UNSPSC-Code:
41121803
NACRES:
NB.11
Materialien
translucent polypropylene
Hersteller/Markenname
Corning 1730-2C
Durchm. × H
30 mm × 84 mm
Volumen
45 mL
Allgemeine Beschreibung
Snap-Seal locking device keeps cap closed and secure, for reliable leak-tight seal when properly closed.
Rechtliche Hinweise
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1