CLS15953X
Pyrex® solution bottle
capacity 13,250 mL, Bottle shape
Synonym(e):
glass bottle
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
borosilicate glass bottle
clear bottle
cylindrical bottle
wide-mouth bottle
Leistungsmerkmale
autoclavable
cap: no
Verpackung
case of 4 ea
pack of 4 ea
Hersteller/Markenname
Corning 1595-3X
Verfügbarkeit
not available in EU
Flaschenhalsdurchm.
~45 mm
Kapazität
13,250 mL
Durchm. × H
238 mm × 445 mm
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)