CLS159512
Pyrex® solution bottle
capacity 45,500 mL, Carboy shape
Synonym(e):
glass bottle
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
borosilicate glass bottle
clear bottle
cylindrical bottle
wide-mouth bottle
Leistungsmerkmale
autoclavable
cap: no
Verpackung
case of 1 ea
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Corning 1595-12
Verfügbarkeit
not available in EU
Flaschenhalsdurchm.
~31 mm
Kapazität
45,500 mL
Durchm. × H
406 mm × 584 mm
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)