CLS139545HTC
Corning® high-temp PBT screw cap
For high temps, red, GL 45 solid top, with PTFE faced silicone liner
Synonym(e):
Corning screw cap
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.43
Empfohlene Produkte
Materialien
PBT
Hersteller/Markenname
Corning 1395-45HTC
Farbe
red
Fitting
GL 45 solid top
Verwandte Kategorien
Rechtliche Hinweise
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)