Merck
CLS12201L
Pyrex® aspirator bottle with outlet for tubing
capacity 1000 mL
Synonym(e):
glass bottle
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.43
Materialien
clear bottle
cylindrical bottle
wide-mouth bottle
Leistungsmerkmale
autoclavable
cap: no
Hersteller/Markenname
Corning 1220-1L
Kapazität
1000 mL
Durchm. × H
110 mm × 200 mm
Rechtliche Hinweise
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)