CAD9918
Einwegnadel zur Fütterung von Tieren, steril, verformbar 304 SS
size 18G, L × diam. 2 in. × 2.3 mm , ball
Alle Fotos(2)
About This Item
UNSPSC-Code:
42142609
NACRES:
NB.03
Empfohlene Produkte
Größe
18G
Verpackung
pkg of 20 x 5 ea (5 needles per sterile Tyvek peel pouch - 20 pouches per box)
L × Durchm.
2 in. × 2.3 mm , ball
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
- Ihr Design ermöglicht dem Wissenschaftler, die Form der Nadel an spezifische Bedürfnisse anzupassen
- Die Nadeln werden gerade geliefert und können leicht in jede gewünschte Form gebogen werden
- Hergestellt aus Edelstahlröhren der Qualität 304
- Luer-Anschluss aus Kunststoff
- Silikon-Spitzen für möglichst problemloses Einführen
- Jeweils 5 Nadeln in einem sterilen Tyvek-Blisterbeutel – 20 Beutel pro Kiste
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
CAD9918-100EA | 4061834363637 |