CAD7901
Animal feeding needle, non-sterile, reusable, type 304 SS
straight, size 22G, L × diam. 1 in. × 1.25 mm , ball
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
42142609
NACRES:
NB.03
Empfohlene Produkte
Größe
22G
Verpackung
pkg of 12 ea
L × Durchm.
1 in. × 1.25 mm , ball
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Fixed shape from stainless steel tubing
- Stainless steel balls
- Can be cleaned and reused as needed
- Non-sterile
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)