Merck
BR780774
BRAND® screw caps with tamper evident screw cap for micro tubes
red
Synonym(e):
Accessories, Micro Tubes with Screw caps, Microcentrifuge Tubes, Screw caps, Tubes
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.11
Materialien
polypropylene
red
Verpackung
pack of 1000 ea
Hersteller/Markenname
BRAND 780774
Allgemeine Beschreibung
Applications: -196 °C to +121 °C.
Rechtliche Hinweise
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
BR780774-1000EA4061831867213