BR780730
BRAND® micro tube without screw cap
capacity 0.5 mL, self-standing bottle, non-sterile
Synonym(e):
Micro Tubes with Screw caps, Microcentrifuge Tubes, Tubes
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
colorless tube
polypropylene tube
self-standing bottle
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
graduations: no
Verpackung
pack of 1000 ea
Hersteller/Markenname
BRAND 780730
Kapazität
0.5 mL
Röhrchendurchm.
13 mm
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)