Merck
BR708471
BRAND® filter pack for micro weighing vessel
Synonym(e):
Accessories, Calibration Software, EASYCAL
About This Item
UNSPSC-Code:
41100000
NACRES:
NB.71
Verpackung
pack of 20 ea
Hersteller/Markenname
BRAND 708471
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
The extremely small cap opening and internal filter provides simple protection against evaporation.
Rechtliche Hinweise
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
BR708471-20EA4061831858730