Merck
BR708218
Filling tube for Dispensette® S Organic / S Organic
25, 50 and 100 mL, FEP tube, L 170-330 mm, individual adjustment of length
About This Item
UNSPSC-Code:
41121500
NACRES:
NB.01
Materialien
FEP tube
Hersteller/Markenname
BRAND 708218
Verpackung
1 ea of
Länge
170-330 mm
AD
6 mm
Kapazität
25, 50 and 100 mL
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Adjusts to various bottle heights.
Rechtliche Hinweise
Dispensette is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
BR708218-1EA4061831858693