Merck
BR705129
Wall mount for HandyStep® S
About This Item
UNSPSC-Code:
41121506
NACRES:
NB.01
Materialien
PC
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
BRAND 705129
Allgemeine Beschreibung
  • For use with HandyStep® S
  • Accessory
  • Storage rack
  • Holds pipetters
Rechtliche Hinweise
HandyStep is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)