BR473100
BRAND® wire handle for staining trough tray
Synonym(e):
Microscopy, Staining, Staining Accessories
Empfohlene Produkte
Materialien
stainless steel
Verpackung
pack of 10 ea
Hersteller/Markenname
BRAND 473100
Allgemeine Beschreibung
For use with staining tray BR472000.
Rechtliche Hinweise
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)