BR4600240
BRAND® Dispensette® S Fixed-volume bottle-top dispenser
volume 10 mL, without recirculation valve
About This Item
Empfohlene Produkte
Leistungsmerkmale
DE-M marking
without recirculation valve
Hersteller/Markenname
BRAND 4600240
Volumen
10 mL
Fitting
(GL 28/S28)
GL 32
GL 38
S 40
Allgemeine Beschreibung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Extremely easy filling and dispensing
- Simple priming by optimized flow channels
- Rapid and safe volume adjustment with internal scalloped track
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Verwandter Inhalt
Chemical compatibility chart for all Dispensette® S and Dispensette® S Organic models.