BR23866
BRAND® spare burette length for compact automatic burette
25 mL, SILBERBRAND
Synonym(e):
Accessories, Automatic Burettes, Burettes, Compact Automatic Burettes, SILBERBRAND
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
amber AR-Glass
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
BRAND 23866
Messbereich
25 mL
Bürette L
400 mm
Volumen
25 mL
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
BR23866-1EA | 4061831854961 |