Merck
BR23728
BRAND® base for plastic bottle
size 1000 mL
Synonym(e):
Accessories, Automatic Burettes, Burettes, Compact Automatic Burettes
About This Item
UNSPSC-Code:
41121500
NACRES:
NB.01
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
BRAND 23728
Durchmesser
94-96 mm
Größe
1000 mL
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For use with automatic burette Dr. Schilling.
Rechtliche Hinweise
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
BR23728-1EA4061831864724