BOG00045
4-(Aldoximo)benzeneamidoxime
AldrichCPR
Empfohlene Produkte
Form
solid
SMILES String
N\C(=N\O)c1ccc(cc1)\C=N/O
InChI
1S/C8H9N3O2/c9-8(11-13)7-3-1-6(2-4-7)5-10-12/h1-5,12-13H,(H2,9,11)/b10-5-
InChIKey
VSSRMISGFCHEFY-YHYXMXQVSA-N