Merck
BMSR2020500
Benchmark RotoMini Rotator Tube holder
to hold, 6 x 50 mL
Synonym(e):
tube rotator, mini tube rotator, lab roller, mini lab roller, lab revolver, rotoflex, rotoflex, argos rotator, mini rotator
About This Item
UNSPSC-Code:
41122804
NACRES:
NB.11
Leistungsmerkmale
to hold 6 x 50 mL
Hersteller/Markenname
Benchmark Scientific R2020-500
Allgemeine Beschreibung
Additional tube holders to fit the Benchmark RotoMini rotator.
Anwendung
Mixing of samples in tubes
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)