BMSH3770HE
Benchmark Digital 7 x 7 inch Hotplate
AC/DC input 230 V, EuroPlug
Synonym(e):
Hotplate, stirrer, stirring, magnetic Stirrers, temperature control, stirring hotplate, hot plates, ceramic top stirrer, ceramic hotplate
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
ceramic platform
Hersteller/Markenname
Benchmark Scientific H3770-H-E
Parameter
temp. range at Ambient +5 to 400 °C
Platte B × L
18 cm × 18 cm
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)