Merck
BMSC33031215
Benchmark 12 x 15ml fixed angle rotor for ”Sprint” 6H Plus
Benchmark 12 x 15ml fixed angle rotor for Sprint 6H Plus
Synonym(e):
centrifuge rotor
About This Item
UNSPSC-Code:
41103909
NACRES:
NB.13
Leistungsmerkmale
to hold 12 x 15 ml
Hersteller/Markenname
Benchmark Scientific C3303-1215
Parameter
4000 rpm speed
Kompatibilität
Sprint 6H Plus
Allgemeine Beschreibung
Optional 12 x 15ml fixed angle rotor for Sprint 6H Plus
Anwendung
Clinical centrifuge, centrifuge, research centrifuge, LC8, 15ml, 10ml, vacutainer, blood tube
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)