Merck
BMSC1005T5ST
Benchmark Centrifuge Tube
capacity 5 mL, sterile
About This Item
UNSPSC-Code:
41121703
NACRES:
NB.78
Materialien
cap (attached)
clear polypropylene tube
conical bottom
Verbindung
joint neck thread push fit
joint threaded cap push fit
Sterilität
sterile
Verpackung
pkg of 200 ea
Hersteller/Markenname
Benchmark Scientific C1005-T5-ST
Kapazität
5 mL
Röhrchendurchm.
16 mm
Allgemeine Beschreibung
5 mL, clear polypropylene centrifuge tubes.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)