Merck
BAF197310552
Schlauch-Schnelltrennkupplung
Connects ³⁄₁₆ to ¼ in. with ¼ to ⁵⁄₁₆ in. Tubing
Synonym(e):
Tubing quick-disconnects
About This Item
UNSPSC-Code:
41122800
NACRES:
NB.43
Materialien
PE
Verpackung
pack of 12 ea
Hersteller/Markenname
Bel-Art F19731-0552
Gesamt L
2.375 in. (60 mm)
Fitting
female converts I.D. 6.4 to 7.9mm (¼ to ⁵⁄₁₆”)
Allgemeine Beschreibung
Zweiteiliger Schlauchverbinder, aus PE. Die einzelnen Hälften für verschiedene Schlauchdurchmesser sind austauschbar.
converts I.D. 4.7 to 6.4mm (³⁄₁₆ to ¼”)
Leistungsmerkmale und Vorteile
Connect same or different size tubing with these polyethylene plastic connectors.
  • Ideal for vacuum applications, water lines, manometers, and more
  • F19730 series connects same size tubing
  • F19731-0552 connects different size tubing
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)