BAF188900100
Scienceware® rack slanter
polypropylene, pack of 1 ea
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41122804
NACRES:
NB.35
Empfohlene Produkte
Materialien
polypropylene
Leistungsmerkmale
autoclavable
Holds 1 x rack
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Bel-Art F18890-0100
Größe
293x242x83 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Tilt your test tube rack to 25°, 35° or 45°. Adjusting the angle of racks reduces hand strain when working with pipettors. Increase the surface area of your Agar inside test tubes. Fits racks up 293 mm x 242 mm x 83 mm H (11 9/16 x 9 9/16 x 3 1/4 in. H).
Rechtliche Hinweise
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)