BAF131610005
SP Bel-Art® disposal bag
width × H × thickness 24 in. (610 mm) × 30 in. (760 mm) × 0.04 mm (1.5 mil), pack of 100 ea, translucent polypropylene
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
translucent polypropylene
Leistungsmerkmale
label (Without Biohazard Warning Label or Sterilization Indicator Patch)
Fits waste can 7.3 or 12 gallon
Verpackung
pack of 100 ea
Hersteller/Markenname
Bel-Art F13161-0005
width × H × thickness
24 in. (610 mm) × 30 in. (760 mm) × 0.04 mm (1.5 mil)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Transparent polypropylene; 0.03mm (1.5 mil) thick
- Pass ASTM