Merck
B9750
Sigma-Aldrich
Benzophenon-3,3′,4,4′-tetracarbonsäuredianhydrid
98%
Synonym(e):
4,4′-Carbonyl-Diphthalsäureanhydrid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C17H6O7
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
322.23
Beilstein:
761777
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Dampfdichte
1.4 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
<0.1 mmHg ( 0 °C)
Assay
98%
Form
powder
Selbstzündungstemp.
975 °F
Expl.-Gr.
16 %
mp (Schmelzpunkt)
218-222 °C (lit.)
SMILES String
O=C1OC(=O)c2cc(ccc12)C(=O)c3ccc4C(=O)OC(=O)c4c3
InChI
1S/C17H6O7/c18-13(7-1-3-9-11(5-7)16(21)23-14(9)19)8-2-4-10-12(6-8)17(22)24-15(10)20/h1-6H
InChIKey
VQVIHDPBMFABCQ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Benzophenon-3,3′,4,4′-tetracarboxylsäure entsteht durch Hydrolyse. Es kann durch Behandlung mit Ac2O (molares Verhältnis 4:1 der Säure) in das Dianhydrid umgewandelt werden.Das Dianhydrid dient zur Synthetisierung von Polyimiden, die aufgrund des Vorhandenseins von Keto- und Carbonylgruppen im Dianhydrid-Molekül hochgradig flexibel sind. In der Folge vergrößern die Keto- und Carbonylgruppen den Abstand zwischen den Imidringen, was die Löslichkeit und Verarbeitungsfähigkeit verbessert.
Anwendung
Wird bei der Synthese von Polyimiden verwendet.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Armarego WLF and Chai C
Purification of Laboratory Chemicals (2012)