Wichtige Dokumente
B10587
1-Benzosuberon
99%
Synonym(e):
6,7,8,9-Tetrahydro-benzocyclohepten-5-on
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.564 (lit.)
bp
270 °C (lit.)
Dichte
1.071 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
O=C1CCCCc2ccccc12
InChI
1S/C11H12O/c12-11-8-4-2-6-9-5-1-3-7-10(9)11/h1,3,5,7H,2,4,6,8H2
InChIKey
KWHUHTFXMNQHAA-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?