Wichtige Dokumente
ALD01670
3-methyl-3-((4-(trifluoromethyl)phenyl)amino)butan-1-ol
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
oil
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(C)(CCO)NC1=CC=C(C(F)(F)F)C=C1
InChI
1S/C12H16F3NO/c1-11(2,7-8-17)16-10-5-3-9(4-6-10)12(13,14)15/h3-6,16-17H,7-8H2,1-2H3
InChIKey
VOUKLDFTSAELPS-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)