A70704
(1R,2R)-(−)-2-Amino-1-(4-nitrophenyl)-1,3-Propandiol
99%
Synonym(e):
D-(−)-threo-2-Amino-1-(p-nitrophenyl)-1,3-propandiol, Chloramphenicol-Base
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
powder
Optische Aktivität
[α]25/D −30°, c = 1 in 6 M HCl
mp (Schmelzpunkt)
163-165 °C (lit.)
SMILES String
N[C@H](CO)[C@H](O)c1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C9H12N2O4/c10-8(5-12)9(13)6-1-3-7(4-2-6)11(14)15/h1-4,8-9,12-13H,5,10H2/t8-,9-/m1/s1
InChIKey
OCYJXSUPZMNXEN-RKDXNWHRSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?