Wichtige Dokumente
A42050
4-Aminobenzylcyanid
99%
Synonym(e):
4-Aminophenylacetonitril
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
H2NC6H4CH2CN
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
132.16
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Assay
99%
Form
lumps
bp
312 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
45-48 °C (lit.)
SMILES String
Nc1ccc(CC#N)cc1
InChI
1S/C8H8N2/c9-6-5-7-1-3-8(10)4-2-7/h1-4H,5,10H2
InChIKey
YCWRFIYBUQBHJI-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?