Wichtige Dokumente
A37200
Aminoacetaldehyd-Diethylacetal
98%
Synonym(e):
2,2-Diethoxy-ethylamin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.417 (lit.)
bp
162-163 °C (lit.)
Dichte
0.916 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCOC(CN)OCC
InChI
1S/C6H15NO2/c1-3-8-6(5-7)9-4-2/h6H,3-5,7H2,1-2H3
InChIKey
HJKLEAOXCZIMPI-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
113.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
45 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?