Wichtige Dokumente
A10000
α-Hydroxyisobutyronitril
99%
Synonym(e):
2-Methyl-milchsäurenitril, Acetoncyanohydrin
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
0.3 psi ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
liquid
Enthält
H3PO4 as stabilizer (Europe)
sulfuric acid as stabilizer (US)
Expl.-Gr.
11 %
Brechungsindex
n20/D 1.399 (lit.)
bp
82 °C/23 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−19 °C (lit.)
Dichte
0.932 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC(C)(O)C#N
InChI
1S/C4H7NO/c1-4(2,6)3-5/h6H,1-2H3
InChIKey
MWFMGBPGAXYFAR-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- Cyanation reactions of aryl halides, aldehydes and alcohols.
- Stereospecific epoxide ring opening.
- Strecker reaction of α-amido sulfones to synthesize α-amino nitriles.
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
167.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
75 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?