Merck
96720
Sigma-Aldrich
Z-Tle-OH (Dicyclohexylammonium)-salz
≥99.0% (HPLC)
Synonym(e):
Z-L-tert.-leucin (Dicyclohexylammonium)-salz
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)3CCH(NHCOOCH2C6H5)COOH · HN(C6H11)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
446.62
Beilstein:
3831936
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
≥99.0% (HPLC)
Form
powder
Optische Aktivität
[α]20/D −6.5±1°, c = 1% in methanol
Eignung der Reaktion
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp (Schmelzpunkt)
163-167 °C
Anwendung(en)
peptide synthesis
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
C1CCC(CC1)NC2CCCCC2.CC(C)(C)[C@H](NC(=O)OCc3ccccc3)C(O)=O
InChI
1S/C14H19NO4.C12H23N/c1-14(2,3)11(12(16)17)15-13(18)19-9-10-7-5-4-6-8-10;1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12/h4-8,11H,9H2,1-3H3,(H,15,18)(H,16,17);11-13H,1-10H2/t11-;/m1./s1
InChIKey
ZZVHEFCADXTNTP-RFVHGSKJSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)