94640
DL-Valin
ReagentPlus®, ≥99.0% (NT)
Synonym(e):
(±)-α-Aminoisovaleriansäure, (±)-2-Amino-3-methyl-buttersäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktlinie
ReagentPlus®
Assay
≥99.0% (NT)
Form
powder
Eignung der Reaktion
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp (Schmelzpunkt)
295 °C (dec.) (lit.)
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
CC(C)C(N)C(O)=O
InChI
1S/C5H11NO2/c1-3(2)4(6)5(7)8/h3-4H,6H2,1-2H3,(H,7,8)
InChIKey
KZSNJWFQEVHDMF-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?