Wichtige Dokumente
939404
tert-Butyllithium -Lösung
1.7 M (in PAO/hexanes mixture)
Synonym(e):
Lithium-2-Methyl-2-Propanid, t-BuLi
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
liquid
Qualitätsniveau
Konzentration
1.7 M (in PAO/hexanes mixture)
Farbe
colorless to yellow
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[Li]C(C)(C)C
InChI
1S/C4H9.Li/c1-4(2)3;/h1-3H3;
InChIKey
BKDLGMUIXWPYGD-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Pyr. Liq. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1 Inhalation - Water-react 1
Zielorgane
Nervous system
Lagerklassenschlüssel
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
88.7 °F
Flammpunkt (°C)
31.5 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)