935999
Sodium triflate solution
in Bis(2-methoxyethyl) ether, 1.0 M NaTfO in diglyme, battery grade
Synonym(e):
1.0 M NaTfO in diglyme
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
battery grade
Qualitätsniveau
Form
solution
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Konzentration
0.95-1.10 M (NaPF6)
Verunreinigungen
≤100 ppm H2O
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤200 ppm
sulfate (SO42-): ≤200 ppm
Anwendung(en)
battery manufacturing
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
134.6 °F
Flammpunkt (°C)
57 °C