Wichtige Dokumente
934054
Aluminiumoxid
gamma phase, nanopowder, 5 nm avg. part. size, 99.95% trace metals basis
Synonym(e):
Aluminiumoxid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
99.95% trace metals basis
Form
nanopowder
Zusammensetzung
Al2O3
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Durchschnittliche Teilgröße
5 nm
Partikelgröße
5 nm
mp (Schmelzpunkt)
2040 °C (lit.)
Schüttdichte
0.18 g/cm3
Anwendung(en)
battery manufacturing
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
SMILES String
O=[Al]O[Al]=O
InChI
1S/2Al.3O
InChIKey
TWNQGVIAIRXVLR-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
934054-100G | 4065270203540 |