Wichtige Dokumente
933740
Siliziumcarbid
nanopowder, ≥99% trace metals basis, 18 nm avg. part. size
Synonym(e):
Carbon silicide, Carborundum, Methanidylidynesilanylium, Silicon monocarbide
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥99% trace metals basis
Form
nanopowder
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Durchschnittliche Teilgröße
18 nm
mp (Schmelzpunkt)
2700 °C (lit.)
Dichte
3.22 g/mL at 25 °C (lit.)
Schüttdichte
0.03 g/cm3
Anwendung(en)
battery manufacturing
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
SMILES String
[C-]#[Si+]
InChI
1S/CSi/c1-2
InChIKey
HBMJWWWQQXIZIP-UHFFFAOYSA-N
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)