Merck
932043
Sigma-Aldrich
1-(3,3-difluoroprop-2-en-1-yl)-1-methylpiperidinium triflate
≥95%
Synonym(e):
3,3-Difluoroprop-2-en-1-yl,methylpiperidinium triflate, 3,3-Difluoropropen-1-yl ammonium salt, DFPA
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H16F5NO3S
Molekulargewicht:
325.30
UNSPSC-Code:
12352101
NACRES:
NA.21
Qualitätsniveau
Assay
≥95%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
58-59 °C
Lagertemp.
−20°C
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)