Wichtige Dokumente
921041
Dichlorobis(benzonitrile)platinum(II)
≥99.9%
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
PtCl2(C6H5CN)2
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12161600
NACRES:
NA.23
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥99.9%
SMILES String
[Pt](Cl)(Cl)([NH]#Cc2ccccc2)[NH]#Cc1ccccc1
InChI
1S/2C7H5N.2ClH.Pt/c2*8-6-7-4-2-1-3-5-7;;;/h2*1-5H;2*1H;/q;;;;+2/p-2
InChIKey
WAJRCRIROYMRKA-UHFFFAOYSA-L
Anwendung
Dichlorobis(benzonitrile)platinum(II) is commonly used as a precursor to synthesize organoplatinum (II) complexes.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)