920681
Lithium 2-(3-(4-(tert-butoxycarbonyl)-1,4-diazepan-1-yl)pyrazin-2-yl)acetate
Synonym(e):
2-(3-(4-(tert-Butoxycarbonyl)-1,4-diazepan-1-yl)pyrazin-2-yl)acetate lithium salt, Rigid linker for PROTAC® development
About This Item
Form
powder
Qualitätsniveau
Eignung der Reaktion
reagent type: linker
Funktionelle Gruppe
Boc
carboxylic acid
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(C)(OC(N1CCCN(C2=NC=CN=C2CC([O-])=O)CC1)=O)C.[Li+]
Anwendung
Similar linkers in this series:
920517
920525
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)