Merck
920274
Sigma-Aldrich
Indium Phosphide Zinc Sulfide (InP/ZnS) Quantum Dots
in toluene, stabilized with oleic acid, fluorescence λem 560 nm
Synonym(e):
Fluorescent nanocrystals, QDs
About This Item
Lineare Formel:
InP/ZnS
UNSPSC-Code:
26111700
NACRES:
NA.23
Qualitätsniveau
Form
liquid
Konzentration
in toluene
Fluoreszenz
FWHM 35-40 nm
λem 560 nm
, quantum yield ≥60%
Lagertemp.
2-8°C
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Reactive group: Amine
Anwendung
InP/ZnS core shell nanocrystals are Cadmium free/heavy metal free quantum dots suitable for different applications like light emitting diodes such as LEDs, displays, and biomedical applications. These Qdots are environmentally-friendly, heavy metal-free alternative to cadmium based quantum dots. These InP/ZnS core/shell quantum dots are non-toxic while offering high performance for various applications.
Vorsicht
Do not freeze.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Lungs
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
39.2 °F
Flammpunkt (°C)
4 °C
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Bing Chen et al.
Small (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 16(32), e2002454-e2002454 (2020-07-03)
InP quantum dots (QDs) are typical III-V group semiconductor nanocrystals that feature large excitonic Bohr radius and high carrier mobility. The merits of InP QDs include large absorption coefficient, broad color tunability, and low toxicity, which render them promising alternatives
Global Trade Item Number
SKUGTIN
920274-10MG4065265900362