Wichtige Dokumente
913456
(R)-AntPhos
≥97%
Synonym(e):
(R)-4-(Anthracen-9-yl)-3-(tert-butyl)-2,3-dihydrobenzo[d][1,3]oxaphosphole
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥97%
Form
powder
Optische Reinheit
ee: ≥99% (HPLC)
Eignung der Reaktion
reagent type: ligand
Funktionelle Gruppe
phosphine
SMILES String
P1(COc2c1c(ccc2)c3c4c(cc5c3cccc5)cccc4)C(C)(C)C
InChI
1S/C25H23OP/c1-25(2,3)27-16-26-22-14-8-13-21(24(22)27)23-19-11-6-4-9-17(19)15-18-10-5-7-12-20(18)23/h4-15H,16H2,1-3H3
InChIKey
HKAWVLHXUZNLPP-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)