Wichtige Dokumente
913235
Acetylated branched polyethylenimine solution
20% acetylation, suitable for biomedical research
Synonym(e):
Acetylated PEI, Acetylated-PEI25K, Capped PEI
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Acetylated branched polyethylenimine solution 20% solution, 20% acetylation, suitable for biomedical research
Qualitätsniveau
Form
liquid
Konzentration
20 wt. % in water
Farbe
pale yellow to yellow
Lagertemp.
2-8°C
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)