901802
Fluorescent nanodiamond
nitrogen vacancy ~3 ppm, 140 nm avg. part. size, amine functionalized, PEG 3000 coated, 1 mg/mL in deionized water
Synonym(e):
Fluorescent nanoparticles, Nanodiamonds
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
nanoparticles
Zusammensetzung
nitrogen vacancy, ~3 ppm
Konzentration
1 mg/mL in deionized water
Durchschnittliche Teilgröße
140 nm
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)